Natriumacetat, anhydrous zA

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Essigsäure Natriumsalz

15285.1600 15285.3600 15285.5600 15285.2600 15285.4600
KRAF15285.1600EA 33.1 EUR
KRAF15285.1600 KRAF15285.3600 KRAF15285.5600 KRAF15285.2600 KRAF15285.4600
Natriumacetat, anhydrous zA
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Molecular Weight: 82.03 g/mol
Siedepunkt: 881.4
Schmelzpunkt: 324
Dichte: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >250 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR