Drucker, Orion™ Star A Serie
Lieferant: Thermo Orion
STARA-106 STARA-108 STARA-109
ORIOSTARA-106EA 754 EUR
ORIOSTARA-106 ORIOSTARA-108 ORIOSTARA-109
Drucker, Orion™ Star A Serie
Drucker Document Printers
Dieser kompakte Farbbanddrucker mit integriertem Papierschneider kann mit Messgeräten der Serien Orion Star A210, Star A220 und Star A320; sowie mit Messgeräten Dual-Star-Meter; Versa Star und Versa Star Pro verwendet werden.
  • On-Board-Schnittstelle für USB oder Ethernet
  • Optionen für serielle, parallele, USB-, Ethernet-, Bluetooth- und WiFi-Schnittstellen
  • Schneidemaschine ausgelegt für 1 800 000 Schnitte
SDK Available for iOS and Android operating systems.
Standards: FCC, RoHS, Energy Star-zertifiziert.
Lieferumfang: Lieferung mit einem Farbband, einer Papierrolle, Schnittstellenkabel für Messgeräte und Netzkabel (110 V US/Japan, 220 V Euro, 240 V UK/Singapur und China/Australien/Neuseeland).