Natriumacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Essigsäure Natriumsalz
MQ200
S2889-250G
S2889-1KG
S2889-5KG
SIALS2889-250GEA
60.4
EUR
SIALS2889-250G
SIALS2889-1KG
SIALS2889-5KG
Natriumacetat, Sigma-Aldrich®
Natriumacetat
Formel:
H₃CCOONa Molecular Weight: 82.03 g/mol Siedepunkt: 881.4 Schmelzpunkt: 324 Dichte: 1.528 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >250 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012459 CAS-Nummer: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 REACH: 01-2119485123-42 Merck Index: 12,08711 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...