Natriumacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Essigsäure Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S7545-250G S7545-1KG S7545-500G
SIALS7545-250GEA 50.3 EUR
SIALS7545-250G SIALS7545-1KG SIALS7545-500G
Natriumacetat, Sigma-Aldrich®
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Molecular Weight: 82.03 g/mol
Siedepunkt: 881,4
Schmelzpunkt: 324
Dichte: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >250 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711