Kaliumformiat 96% pract.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
418221000 418220050 418225000
ACRO418221000EA 24.9 EUR
ACRO418221000 ACRO418220050 ACRO418225000
Kaliumformiat 96% pract.
Kaliumformiat
Formel: CHKO₂
Schmelzpunkt: 165…168 °C
Dichte: 1,99 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013100
CAS-Nummer: 590-29-4
EINECS: 209-677-9
Merck Index: 12,07795
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
Titration with HClO4 ≥95.0 %