Natriumformiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ameisensäure Natriumsalz
71539-1KG 71539-500G
SIAL71539-1KGEA 141 EUR
SIAL71539-1KG SIAL71539-500G
Natriumformiat, Sigma-Aldrich®
Natriumformiat
Formel: HCO₂Na
Molecular Weight: 68,01 g/mol
Schmelzpunkt: 257,31 °C
Dichte: 1,919 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013101
CAS-Nummer: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694