Natriumoctanoat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Octansäure Natriumsalz, Natriumcaprylat, Caprylsäure Natriumsalz
334601000
334605000
334600025
ACRO334601000EA
52.8
EUR
ACRO334601000
ACRO334605000
ACRO334600025
Natriumoctanoat 98%
Natriumoctanoat
Formel:
C₈H₁₅NaO₂ Molecular Weight: 166,2 g/mol Schmelzpunkt: >225 °C Dichte: Min, 0.9949 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00058511 CAS-Nummer: 1984-06-1 EINECS: 217-850-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤5 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % (on dry substance) |