Natriumcaprylat, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., NF geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Octansäure Natriumsalz, Natriumcaprylat, Caprylsäure Natriumsalz
8.17081.9025
8.17081.1000
8.17081.9010
8.17081.9011
8.17081.9025EA
0
EUR
8.17081.9025
8.17081.1000
8.17081.9010
8.17081.9011
Natriumcaprylat, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., NF geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Natriumoctanoat
Formel:
C₈H₁₅NaO₂ Molecular Weight: 166,2 g/mol Schmelzpunkt: 225…355 °C Dichte: >0,9949 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00058511 CAS-Nummer: 1984-06-1 EINECS: 217-850-5 |