Natriumoctanoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Octansäure Natriumsalz, Natriumcaprylat, Caprylsäure Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C5038-100G C5038-10G C5038-1KG C5038-500G
SIALC5038-100GEA 97.1 EUR
SIALC5038-100G SIALC5038-10G SIALC5038-1KG SIALC5038-500G
Natriumoctanoat, Sigma-Aldrich®
Natriumoctanoat
Formel: C₈H₁₅NaO₂
Molecular Weight: 166,2 g/mol
Schmelzpunkt: 225…355 °C
Dichte: >0,9949 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00058511
CAS-Nummer: 1984-06-1
EINECS: 217-850-5