Calciumstearat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Stearinsäure Calciumsalz
39423.A1
39423.A7
39423.A1EA
53.8
EUR
39423.A1
39423.A7
Calciumstearat
Calciumstearat
CAS No.: 1592-23-0
Molecular Formula: Ca[CH3(CH2)16CO2]2
Formula Weight: 607.04
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 179-180°
MDL No.: MFCD00036390
Waterproofing and release agent, stabilizer for PVC, lubricant, conditioning agent
Formel:
C₃₆H₇₀CaO₄ Schmelzpunkt: 179…180 °C Dichte: 1,065 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036390 CAS-Nummer: 1592-23-0 EINECS: 216-472-8 Merck Index: 14,1703 |