Calciumstearat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Stearinsäure Calciumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
26411-20KG
26411-1KG
SIAL26411-20KGEA
431
EUR
SIAL26411-20KG
SIAL26411-1KG
Calciumstearat, Sigma-Aldrich®
Calciumstearat
Formel:
C₃₆H₇₀CaO₄ Schmelzpunkt: 147…149 °C Dichte: 1,065 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036390 CAS-Nummer: 1592-23-0 EINECS: 216-472-8 Merck Index: 13,01708 |