Calciumpropionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Propionsäure Calciumsalz, Calciumdipropionat
21230-1KG-F 21230-250G-F
SIAL21230-1KG-FEA 81.1 EUR
SIAL21230-1KG-F SIAL21230-250G-F
Calciumpropionat, Sigma-Aldrich®
Calciumpropionat
Formel: (CH₃CH₂COO)₂Ca
Molecular Weight: 186,22 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
MDL: MFCD00036137
CAS-Nummer: 4075-81-4
EINECS: 223-795-8
Merck Index: 13,01703