Thallium(I)acetat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Essigsäure Thallium(I)salz
420770250 420771000 420775000
ACRO420770250EA 143 EUR
ACRO420770250 ACRO420771000 ACRO420775000
Thallium(I)acetat 99%
Thallium(I)acetat
Formel: C₂H₃O₂Tl
Molecular Weight: 263.43 g/mol
Siedepunkt: 1457
Schmelzpunkt: 128…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013045
CAS-Nummer: 563-68-8
EINECS: 209-257-5
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09392
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %