Ammoniumacetat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

15183.3600 15183.5600 15183.1600 15183.2600 15183.4600 15183.6600
KRAF15183.3600EA 71.6 EUR
KRAF15183.3600 KRAF15183.5600 KRAF15183.1600 KRAF15183.2600 KRAF15183.4600 KRAF15183.6600
Ammoniumacetat, reinst
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
Schmelzpunkt: 114 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013066
CAS-Nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR