Ammoniumformiat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ameisensäure Ammoniumsalz
14517.18
14517.30
AB203826.0250
14517.18EA
58.6
EUR
14517.18
14517.30
ABCRAB203826.0250
Ammoniumformiat ≥98%
Ammoniumformiat
Purity: 98%
CAS No.: 540-69-2
Molecular Formula: CH5NO2
Formula Weight: 63.06
Physical Form: Crystalline
Density: 1.28
Appearance: White
Odour: Ammonia-like
Melting Point: ca 116°
Beilstein Reference: 3625095
Merck Reference: 14,523
MDL No.: MFCD00013103
Formel:
HCO₂NH₄ Molecular Weight: 63.06 g/mol Schmelzpunkt: ∼116 °C Dichte: 1.28 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013103 CAS-Nummer: 540-69-2 EINECS: 208-753-9 Merck Index: 13,00525 |