Bismuttriacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Bismut(III)acetat, Essigsäure Bismut(III)salz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
401587-10G 401587-50G
SIAL401587-10GEA 92.7 EUR
SIAL401587-10G SIAL401587-50G
Bismuttriacetat, Sigma-Aldrich®
Bismuttriacetat
Formel: (H₃CCOO)₃Bi
Molecular Weight: 386.11 g/mol
MDL: MFCD00015629
CAS-Nummer: 22306-37-2
EINECS: 244-904-5