N-Lauroylsarkosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-Dodecanoyl-N-methylglycin
61739-25G 61739-5G
SIAL61739-25GEA 226 EUR
SIAL61739-25G SIAL61739-5G
N-Lauroylsarkosin, Sigma-Aldrich®
N-Lauroylsarkosin
Formel: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COOH
Molecular Weight: 271,4 g/mol
MDL: MFCD00021749
CAS-Nummer: 97-78-9
EINECS: 202-608-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbc6ba106ced89782062d12fb8ef2edf7f1bad23&vid=723e19724ab9a02efbe0a1d09e95c2385f32c7a4&prid=web&clid=SAPDAM