N-Lauroylsarkosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-Dodecanoyl-N-methylglycin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L5000-50G
L5000-100G
L5000-500G
SIALL5000-50GEA
41.8
EUR
SIALL5000-50G
SIALL5000-100G
SIALL5000-500G
N-Lauroylsarkosin, Sigma-Aldrich®
N-Lauroylsarkosin
Formel:
H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COOH Molecular Weight: 271,4 g/mol |
MDL:
MFCD00021749 CAS-Nummer: 97-78-9 EINECS: 202-608-3 |