N-Lauroylsarkosin Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Dodecanoyl-N-methylglycin Natriumsalz, Lauroylsarkosinat, Natrium-N-lauroylsarkosinat, Sarkosyl
L9150-100G
L9150-250G
SIALL9150-100GEA
146
EUR
SIALL9150-100G
SIALL9150-250G
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz
Formel:
H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa Molecular Weight: 293.38 g/mol Schmelzpunkt: 45…47 °C Flammpunkt: >150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042728 CAS-Nummer: 137-16-6 EINECS: 205-281-5 UN: 2811 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,04379 |