Kupfer(I)acetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Acetic acid copper (I) salt, Cuprous acetate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

403342-10G 403342-1G
SIAL403342-10GEA 212 EUR
SIAL403342-10G SIAL403342-1G
Kupfer(I)acetat, Sigma-Aldrich®
Kupfer(I)acetat
Formel: C₂H₃CuO₂
Schmelzpunkt: 250 °C
MDL: MFCD00058908
CAS-Nummer: 598-54-9
EINECS: 209-938-7
Merck Index: 12,02728

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR