Kupfer(II)acetat, wasserfrei
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Essigsäure Kupfer(II)salz, Cupriaacetat, Kupferdiacetat
19417.14 19417.22 19417.36
19417.14EA 105 EUR
19417.14 19417.22 19417.36
Kupfer(II)acetat, wasserfrei
Kupfer(II)acetat
CAS No.: 142-71-2 Molecular Formula: Cu(OOCCH3)2 Formula Weight: 181.63 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Blue-green Odour: Odourless Merck Reference: 14,2624 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008690
Formel: CuCH₃CO₂
Siedepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115 °C
Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008690
CAS-Nummer: 142-71-2
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2624