Kupfer(II)acetat, wasserfrei 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Essigsäure Kupfer(II)salz, Cupriaacetat, Kupferdiacetat
B23615.14 B23615.22 B23615.36 B23615.99
B23615.14EA 67.4 EUR
B23615.14 B23615.22 B23615.36 B23615.99
Kupfer(II)acetat, wasserfrei 98%
Kupfer(II)acetat
Purity: 98% CAS No.: 142-71-2 Molecular Formula: C4H6CuO4 Formula Weight: 181.63 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Blue-green Odour: Odourless Merck Reference: 14,2624 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008690
Formel: CuCH₃CO₂
Molecular Weight: 181,64 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115 °C
Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008690
CAS-Nummer: 142-71-2
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2624