Kupfer(II)acetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Essigsäure Kupfer(II)salz, Cupriaacetat, Kupferdiacetat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
517453-25G
517453-5G
SIAL517453-25GEA
412
EUR
SIAL517453-25G
SIAL517453-5G
Kupfer(II)acetat, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)acetat
Formel:
CuCH₃CO₂ Molecular Weight: 181,64 g/mol Siedepunkt: 240 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 115 °C Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008690 CAS-Nummer: 142-71-2 EINECS: 205-553-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,02690 |