Silber(I)acetat, wasserfrei 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Essigsäure Silber(I)salz
11660.14
11660.22
11660.A1
11660.14EA
150
EUR
11660.14
11660.22
11660.A1
Silber(I)acetat, wasserfrei 99%
Silber(I)acetat
Purity: 99%
CAS No.: 563-63-3
Molecular Formula: C2H3AgO2
Formula Weight: 166.92
Physical Form: Crystalline
Density: 3.26
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in dilute HNO3. Water solubility increases with temperature
Merck Reference: 14,8505
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00012446
Formel:
C₂H₃AgO₂ Schmelzpunkt: Zersetzung Dichte: 3,26 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012446 CAS-Nummer: 563-63-3 EINECS: 209-254-9 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,8505 |