Silber(I)acetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigsäure Silber(I)salz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01504.0005
8.01504.0025
8.01504.0100
8.01504.0005EA
107
EUR
8.01504.0005
8.01504.0025
8.01504.0100
Silber(I)acetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Silber(I)acetat
Formel:
C₂H₃AgO₂ Schmelzpunkt: 2000 °C Dichte: 3,26 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012446 CAS-Nummer: 563-63-3 EINECS: 209-254-9 UN: 1759 ADR: 8,II Merck Index: 12,08648 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 10.2 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 166.91 g/mol |
Density | 3.26 g/cm3 (20 °C) |