Silber(I)acetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Essigsäure Silber(I)salz

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

204374-10G 204374-50G
SIAL204374-10GEA 196 EUR
SIAL204374-10G SIAL204374-50G
Silber(I)acetat, Sigma-Aldrich®
Silber(I)acetat
Formel: C₂H₃AgO₂
Molecular Weight: 166,91 g/mol
Schmelzpunkt: 2000 °C
Dichte: 3,26 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012446
CAS-Nummer: 563-63-3
EINECS: 209-254-9
Merck Index: 12,08648

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR