Quecksilber(II)acetat ≥98,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Essigsäure Quecksilber(II)salz, Quecksilberdiacetat
12273.18 12273.30
12273.18EA 44.6 EUR
12273.18 12273.30
Quecksilber(II)acetat ≥98,0% ACS
Quecksilber(II)acetat
Purity: 98.0% min CAS No.: 1600-27-7 Molecular Formula: C4H6HgO4 Formula Weight: 318.68 Physical Form: Crystalline Density: 3.28 Appearance: White Odour: Weak Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 3563831 Merck Reference: 14,5873 UN No.: 1629 MDL No.: MFCD00012165
Formel: (H₃CCOO)₂Hg
Schmelzpunkt: 179…182 °C
Dichte: 3,28
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012165
CAS-Nummer: 1600-27-7
EINECS: 216-491-1
UN: 1629
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5873