Quecksilber(II)acetat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Essigsäure Quecksilber(II)salz, Quecksilberdiacetat
A12478.14 A12478.22 A12478.36
A12478.14EA 31.2 EUR
A12478.14 A12478.22 A12478.36
Quecksilber(II)acetat ≥98%
Quecksilber(II)acetat
Purity: 98+% CAS No.: 1600-27-7 Molecular Formula: C4H6HgO4 Formula Weight: 318.68 Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 3563831 Merck Reference: 14,5873 UN No.: 1629 MDL No.: MFCD00012165
Formel: (H₃CCOO)₂Hg
Molecular Weight: 318,68 g/mol
Schmelzpunkt: 179…182 °C
Dichte: 3,28
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012165
CAS-Nummer: 1600-27-7
EINECS: 216-491-1
UN: 1629
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5873