Zinkstearat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Stearinsäure Zinksalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
26423-1KG 26423-10KG
SIAL26423-1KGEA 40.3 EUR
SIAL26423-1KG SIAL26423-10KG
Zinkstearat, Sigma-Aldrich®
Zinkstearat
Formel: C₃₆H₇₀O₄Zn
Molecular Weight: 632.34 g/mol
Schmelzpunkt: 140
Dichte: 1.095 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 276
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013031
CAS-Nummer: 557-05-1
EINECS: 209-151-9
Merck Index: 13,10212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8ad7f3e101681798edbd54e57ad5d2ac82b2e5d&vid=435308cdcb35862fe6cc06384da2ef10d84c5700&prid=web&clid=SAPDAM