Cobalt(II)acetat, wasserfrei 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Cobaltdiacetat, Essigsäure Cobalt(II)salz
B23218.18 B23218.30
B23218.18EA 63.6 EUR
B23218.18 B23218.30
Cobalt(II)acetat, wasserfrei 98+%
Cobalt(II)acetat
Purity: 98+% CAS No.: 71-48-7 Molecular Formula: C4H6CoO4 Formula Weight: 177.02 Odour: Odourless Melting Point: 298° dec. UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008689
Formel: C₄H₆CoO₄
Molecular Weight: 177.02 g/mol
Schmelzpunkt: 298 °C (Zers.)
Dichte: 1.7755 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008689
CAS-Nummer: 71-48-7
EINECS: 200-755-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,2433