Cobalt(II)acetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Cobaltdiacetat, Essigsäure Cobalt(II)salz

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

399973-10G 399973-1G
SIAL399973-10GEA 236 EUR
SIAL399973-10G SIAL399973-1G
Cobalt(II)acetat, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II)acetat
Formel: C₄H₆CoO₄
Molecular Weight: 177,02 g/mol
Schmelzpunkt: 297…299 °C
Dichte: 1,7755 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008689
CAS-Nummer: 71-48-7
EINECS: 200-755-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02494

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR