4-Aminobuttersäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: γ-Aminobuttersäure, GABA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00302.0100 8.00302.9025
8.00302.0100EA 46.2 EUR
8.00302.0100 8.00302.9025
4-Aminobuttersäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Aminobuttersäure
Formel: C₄H₉NO₂
Molecular Weight: 103.12 g/mol
Siedepunkt: 248
Schmelzpunkt: 202
Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008226
CAS-Nummer: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 13,00429
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 200 - 202 °C
Molar Mass 103.12 g/mol