4-Aminobuttersäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: γ-Aminobuttersäure, GABA

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A2129-100G A2129-10G A2129-1KG A2129-25G A2129-500G
SIALA2129-100GEA 63.7 EUR
SIALA2129-100G SIALA2129-10G SIALA2129-1KG SIALA2129-25G SIALA2129-500G
4-Aminobuttersäure, Sigma-Aldrich®
4-Aminobuttersäure
Formel: C₄H₉NO₂
Molecular Weight: 103,12 g/mol
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 202 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008226
CAS-Nummer: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 13,00429

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR