4-Aminobuttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A5835-100G A5835-10G A5835-25G
SIALA5835-100GEA 314 EUR
SIALA5835-100G SIALA5835-10G SIALA5835-25G
4-Aminobuttersäure, Sigma-Aldrich®
4-Aminobuttersäure
Formel: C₄H₉NO₂
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 202 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008226
CAS-Nummer: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 13,00429