5-Aminovaleriansäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Aminopentansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
123188-25G
123188-5G
SIAL123188-25GEA
178
EUR
SIAL123188-25G
SIAL123188-5G
5-Aminovaleriansäure, Sigma-Aldrich®
5-Aminovaleriansäure
Formel:
C₅H₁₁NO₂ Molecular Weight: 117,15 g/mol Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 157…158 °C Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008232 CAS-Nummer: 660-88-8 EINECS: 211-544-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...