6-Aminocapronsäure 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Aminohexansäure, ε-Amino-n-capronsäure, H-Eahx-OH
103301000 103305000 103300025 103300100
ACRO103301000EA 77.2 EUR
ACRO103301000 ACRO103305000 ACRO103300025 ACRO103300100
6-Aminocapronsäure 99+%
6-Aminocapronsäure
Formel: C₆H₁₃NO₂
Molecular Weight: 131,17 g/mol
Siedepunkt: 257 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 204…209 °C (Zersetzung)
Flammpunkt: 207 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008238
CAS-Nummer: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 13,00431
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 209 °C (Dec)
Solubility (13g/100ml H2O) Clear colorless solution
Titration with HClO4 ≥99.0 %