6-Aminocapronsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Aminohexansäure, ε-Amino-n-capronsäure, H-Eahx-OH
A14719.0E A14719.22 A14719.36
A14719.0EEA 388 EUR
A14719.0E A14719.22 A14719.36
6-Aminocapronsäure 99%
6-Aminocapronsäure
Purity: 99% CAS No.: 60-32-2 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Physical Form: Cryst powder Appearance: White Melting Point: 210-212° Beilstein Reference: 906872 Merck Reference: 14,432 MDL No.: MFCD00008238
Formel: C₆H₁₃NO₂
Molecular Weight: 131,17 g/mol
Siedepunkt: 257 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 210…212 °C
Flammpunkt: 207 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008238
CAS-Nummer: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 14,432