6-Aminocapronsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 6-Aminohexansäure, ε-Amino-n-capronsäure, H-Eahx-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00145.0005 8.00145.0250 8.00145.1000 8.00145.5000 8.00145.9010
8.00145.0005EA 25.5 EUR
8.00145.0005 8.00145.0250 8.00145.1000 8.00145.5000 8.00145.9010
6-Aminocapronsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
6-Aminocapronsäure
Formel: C₆H₁₃NO₂
Molecular Weight: 131,17 g/mol
Siedepunkt: 257 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 127 °C
Flammpunkt: 207 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008238
CAS-Nummer: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 13,00431
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 800 g/l (20 °C)
Molar Mass 131.17 g/mol
Flash Point 207 - 209 °C
pH 7.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)