6-Aminocapronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 6-Aminohexansäure, ε-Amino-n-capronsäure, H-Eahx-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
07260-100G 07260-1KG 07260-500G
SIAL07260-100GEA 52.4 EUR
SIAL07260-100G SIAL07260-1KG SIAL07260-500G
6-Aminocapronsäure, Sigma-Aldrich®
6-Aminocapronsäure
Formel: C₆H₁₃NO₂
Molecular Weight: 131,17 g/mol
Siedepunkt: 257 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 127 °C
Flammpunkt: 207 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008238
CAS-Nummer: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 13,00431