6-Aminocapronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 6-Aminohexansäure, ε-Amino-n-capronsäure, H-Eahx-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A7824-100G A7824-1KG A7824-25G A7824-500G
SIALA7824-100GEA 170 EUR
SIALA7824-100G SIALA7824-1KG SIALA7824-25G SIALA7824-500G
6-Aminocapronsäure, Sigma-Aldrich®
6-Aminocapronsäure
Formel: C₆H₁₃NO₂
Molecular Weight: 131,17 g/mol
Siedepunkt: 257 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 127 °C
Flammpunkt: 207 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008238
CAS-Nummer: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 13,00431