Glycin (H-Gly-OH) 98%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
H-Gly-OH, Glycocoll, Aminoessigsäure
120070010
120070050
120072500
120070250
ACRO120070010EA
100
EUR
ACRO120070010
ACRO120070050
ACRO120072500
ACRO120070250
Glycin (H-Gly-OH) 98%, reinst
Glycin (H-Gly-OH)
Formel:
NH₂CH₂COOH Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 240 °C Dichte: 1,595 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008131 CAS-Nummer: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Merck Index: 13,04504 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
pH | 5.5 to 6.5 (5 % in water) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |