Glycin (H-Gly-OH) ≥98,5% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
H-Gly-OH, Glycocoll, Aminoessigsäure
43497.22
43497.A5
43497.36
43497.22EA
32
EUR
43497.22
43497.A5
43497.36
Glycin (H-Gly-OH) ≥98,5% ACS
Glycin (H-Gly-OH)
Purity: 98.5+%
CAS No.: 56-40-6
Molecular Formula: NH2CH2CO2H
Formula Weight: 75.07
Physical Form: Crystalline
Density: 1.595
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
pH: 5,97
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 635782
Merck Reference: 14,4491
MDL No.: MFCD00008131
Formel:
NH₂CH₂COOH Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼ 245 °C (Zersetzung) Dichte: 1,595 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008131 CAS-Nummer: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Merck Index: 14,4491 |