Glycin (H-Gly-OH) ≥99,5% (Trockenmasse), ultrareines Bioreagenz für Elektrophorese, Flüssigkeitschromatographie und Molekularbiologie, für die Flüssigchromatographie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: H-Gly-OH, Glycocoll, Aminoessigsäure
4059-02EA 142.46 EUR
4059-02 4059-06 4059-00 4059-07
Glycin (H-Gly-OH) ≥99,5% (Trockenmasse), ultrareines Bioreagenz für Elektrophorese, Flüssigkeitschromatographie und Molekularbiologie, für die Flüssigchromatographie, J.T.Baker®
Glycin (H-Gly-OH)
Formel: NH₂CH₂COOH
Molecular Weight: 75,07 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 83 °C
Dichte: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008131
CAS-Nummer: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥99.5%
Assay (C₂H₅NO₂) (dried basis, by non-aqueous acid- base titration) ≥99.5 %
Homogeneity by TLC Passes Test
Residue after Ignition ≤0.10 %
Loss on Drying at 105°C ≤0.2 %
Readily Carbonizable Substances Passes Test
Absorbance of a 1M Solution - 280 nm ≤0.100
RNase Activity (None Detected) Passes Test
DNase Activity (None Detected) Passes Test
Protease Activity (None Detected) Passes Test
Arsenic (As) ≤3 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤0.003 %