Glycin (H-Gly-OH) analytisches Reagens, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme:
H-Gly-OH, Glycocoll, Aminoessigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.04201.0100
1.04201.0250
1.04201.1000
1.04201.5000
1.04201.9025
1.04201.0100EA
37.2
EUR
1.04201.0100
1.04201.0250
1.04201.1000
1.04201.5000
1.04201.9025
Glycin (H-Gly-OH) analytisches Reagens, Millipore®
Glycin (H-Gly-OH)
Formel:
NH₂CH₂COOH Molecular Weight: 75.07 g/mol Siedepunkt: 181 Schmelzpunkt: 83 Dichte: 1.64 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008131 CAS-Nummer: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Merck Index: 13,04504 |