Glycin (H-Gly-OH) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: H-Gly-OH, Glycocoll, Aminoessigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.16013.0250 8.16013.1000
8.16013.0250EA 38.3 EUR
8.16013.0250 8.16013.1000
Glycin (H-Gly-OH) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Glycin (H-Gly-OH)
Formel: NH₂CH₂COOH
Molecular Weight: 75.07 g/mol
Siedepunkt: 181
Schmelzpunkt: 83
Dichte: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008131
CAS-Nummer: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 225 g/l (20 °C)
Melting Point 232 - 236 °C (decomposition)
Molar Mass 75.06 g/mol
Bulk Density 920 kg/m3
Density 1.595 g/cm3 (20 °C)
pH 5.9 - 6.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)