Glycin (H-Gly-OH), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
H-Gly-OH, Glycocoll, Aminoessigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
G7403-100G
G7403-1KG
G7403-250G
SIALG7403-100GEA
125
EUR
SIALG7403-100G
SIALG7403-1KG
SIALG7403-250G
Glycin (H-Gly-OH), Sigma-Aldrich®
Glycin (H-Gly-OH)
Formel:
NH₂CH₂COOH Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 83 °C Dichte: 1,64 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008131 CAS-Nummer: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Merck Index: 13,04504 |