L-Methionin
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonyme:
H-Met-OH, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylmercapto)buttersäure, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)buttersäure, L(-)-Methionin, (S)-(-)-Methionin
06023-1
06023-2
BMOL06023-1EA
0
EUR
BMOL06023-1
BMOL06023-2
L-Methionin
L-Methionin
Formel:
C₅H₁₁NO₂S Siedepunkt: 278 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 136 °C Dichte: 1,373 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063097 CAS-Nummer: 63-68-3 EINECS: 200-562-9 Merck Index: 13,06004 |