L-Methionin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: H-Met-OH, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylmercapto)buttersäure, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)buttersäure, L(-)-Methionin, (S)-(-)-Methionin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.16010.0025 8.16010.0100
8.16010.0025EA 30.7 EUR
8.16010.0025 8.16010.0100
L-Methionin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
L-Methionin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Molecular Weight: 149,21 g/mol
Siedepunkt: 278 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 136 °C
Dichte: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063097
CAS-Nummer: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 48 g/l (20 °C)
Melting Point 280 - 285 °C
Molar Mass 149.2 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
pH 5 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)