L-Methionin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: H-Met-OH, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylmercapto)buttersäure, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)buttersäure, L(-)-Methionin, (S)-(-)-Methionin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M9625-100G M9625-1KG M9625-25G M9625-500G M9625-5G
SIALM9625-100GEA 101 EUR
SIALM9625-100G SIALM9625-1KG SIALM9625-25G SIALM9625-500G SIALM9625-5G
L-Methionin, Sigma-Aldrich®
L-Methionin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Siedepunkt: 278 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 136 °C
Dichte: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063097
CAS-Nummer: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004