Sarkosin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
N-Methylglycin, Sarcosin, N-Methylglycocoll, H-Sar-OH, (Methylamino)essigsäure
A14594.0E
A14594.22
A14594.36
A14594.0EEA
420
EUR
A14594.0E
A14594.22
A14594.36
Sarkosin ≥98%
Sarkosin
Purity: 98%
CAS No.: 107-97-1
Molecular Formula: CH3NHCH2CO2H
Formula Weight: 89.09
Odour: Odourless
pH: 6.1
Melting Point: ca 208° dec.
Beilstein Reference: 1699442
Merck Reference: 14,8373
MDL No.: MFCD00004279
Formel:
C₃H₇NO₂ Molecular Weight: 89,09 g/mol Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼ 208 °C (Zersetzung) Dichte: 1,301 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004279 CAS-Nummer: 107-97-1 EINECS: 203-538-6 Merck Index: 14,8373 |